Documentos clave
SRP0138
Sigma-Aldrich
NSD2 (782-end)/ReBPII Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
MMSET, Multiple myeloma SET domain-containing protein, Nuclear SET domain-containing protein 2, REIIBP, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1
Seleccione un Tamaño
20 μG
671,00 €
671,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
671,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
671,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
66.5 kDa
envase
pkg of 20 μg
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... WHSC1(7468)
Descripción general
Human NSD2 (GenBank Accession No. NM_133330), amino acids 782-end with N-terminal DDDDK (FLAG)-His tag, MW = 66.5 kDa, expressed in Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol, 100 μg/ml FLAG peptide and 3 mM DTT.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)