Documentos clave
SRP0130
Sigma-Aldrich
EZH1/EED/SUZ12  human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells
Sinónimos:
ENX-2, EZH1, Enhancer of zeste homolog 1, KMT6B, Lysine N-methyltransferase 6B
Seleccione un Tamaño
50 μG
943,00 €
943,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
943,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
943,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
51 kDa (EED)
86 kDa (EZH1)
87 kDa (SUZ12)
envase
pkg of 50 μg
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... EZH1(2145)
Descripción general
Complex of: Human EZH1, GenBank Accession No. NM_001991, amino acids 2-end, with N-terminal His tag, MW = 86 kDa. Human EED, NM_003797, amino acids with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 51 kDa. Human SUZ12,. NM_015355, amino acids 2-end, with N-terminal His tag.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme required to methylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 138 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 100 μg/ml FLAG peptide and 10% glycerol.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)