SRP0117
Sirtuin 3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylase, SIR2L3, SIRT3, Silent mating type information regulation 2, sir2-like 3
Seleccione un Tamaño
630,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
630,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
59 kDa
envase
pkg of 100 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SIRT3(23410)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)