Documentos clave
SRE0018
Sigma-Aldrich
Lyticase from Arthrobacter Luteus
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥2000 units/mg protein
Sinónimos:
Lyticase from Arthrobacter luteus
Seleccione un Tamaño
50 KU
392,00 €
200 KU
1130,00 €
550 KU
2920,00 €
SRE0018-1MU
Preguntar
SRE0018-5MU
Preguntar
392,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 KU
392,00 €
200 KU
1130,00 €
550 KU
2920,00 €
SRE0018-1MU
Preguntar
SRE0018-5MU
Preguntar
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
392,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
bacterial (Arthrobacter luteus)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥2000 units/mg protein
composición
Protein, ≥20% biuret
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Lyticase hydrolyzes poly-β(1→3)-glucose such as yeast cell wall glucan.
Definición de unidad
One unit will produce a ΔA800 of 0.001 per min at pH 7.5 at 25 °C, using a suspension of yeast as substrate in a 3 mL reaction mixture.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Louis Dacquay et al.
G3 (Bethesda, Md.), 7(6), 1799-1809 (2017-04-30)
Actively proliferating cells constantly monitor and readjust their metabolic pathways to ensure the replenishment of phospholipids necessary for membrane biogenesis and intracellular trafficking. In Saccharomyces cerevisiae, multiple studies have suggested that the lysine acetyltransferase complex NuA4 plays a role in
Protocolos
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.