SRE0012
Apolipoprotein A−I human
histidine-tagged, recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinónimos:
Apolipoprotein A-I histidine-tagged, APOA1, Apo-AI, Apolipoprotein A-I, C117399, MGC117399
Seleccione un Tamaño
698,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
698,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... APOA1(335)
Cláusula de descargo de responsabilidad
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)