Saltar a
SML4058
Florfenicol
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(-)-Florfenicol, 2,2-Dichloro-N-((1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-(methylsulfonyl)phenyl)propan-2-yl)acetamide, 2,2-Dichloro-N-[(1S,2R)-1-(fluoromethyl)-2-hydroxy-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]acetamide, SCH 25298
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
47,10 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14Cl2FNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
358.21
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
47,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
ClC(C(N[C@@H]([C@H](O)C1=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C1)CF)=O)Cl
InChI
1S/C12H14Cl2FNO4S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-15)16-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,17H,6H2,1H3,(H,16,18)/t9-,10-/m1/s1
InChI key
AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N
Biochem/physiol Actions
Broad-spectrum antibiotic that inhibits protein synthesis by binding to the 50S ribosomal subunit of bacteria.
Florfenicol is a broad-spectrum antibiotic that is primarily used in veterinary medicine to treat respiratory infections in cattle and swine, and to prevent Salmonella infection in poultry. It has favorable ADME properties and is a fluorinated analog of chloramphenicol that has good tissue penetration and is resistant to chloramphenicol acetyltransferase inactivation. Florfenicol inhibits ribosomal activity and effectively inhibits bacterial protein synthesis, which makes it effective against various bacteria. However, oral administration of florfenicol may alter animal microbiota.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Florfenicol
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 1
target_organs
Liver,Brain,Testes,Spinal cord,Blood,gallbladder
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)