Saltar a
SML3970
S1RA
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-{2-[5-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)-1H-pyrazol-3-yloxy]ethyl}morpholine, E 52862, E-52862, E52862, MR 309, MR-309, MR309
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
93,20 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
375,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
337.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
93,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to light Brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
Selective, high-affinity sigma-1 receptor antagonist with antinociceptive efficacy in vivo.
S1RA (E-52862) is a selective, high-affinity sigma-1 receptor antagonist (human/guinea pig σ1 Ki = 17/23.5 nM; σ2 Ki = 9.3 μM/rat, >1 μM/guinea pig). S1RA exerts dose-dependent antinociceptive effects in several neuropathic pain models in mice in vivo (16 - 64 mg/kg i.p.).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3690
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
, White to light Brown
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)