Saltar a
SML3885
(±)-Vestitol
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
3,4-Dihydro-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, CID 92503, DL-Vestitol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
98,60 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
397,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
272.30
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
98,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Hydroxyisoflavan isolated from Cuban and Brazilian red propolis that exhibits potent anti-inflammatory, anti-viral, and antiparasitic activities.
(±)-Vestitol is a hydroxyisoflavan isolated from Cuban and Brazilian red propolis, licorice root and other sources that exhibits potent anti-inflammatory, anti-viral, and antiparasitic activities. Apparently Vestitol inhibits release of the chemokines CXCL1/KC and CXCL2/MIP-2 from macrophages. Vestitol strongly inhibits Chikungunya virus infection. Vestitol exhibits anti-trypanosomal activity against T. brucei and T. congolense (EC50 3.86 and 4.36 µg/ml).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3931SML3929
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)