Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N5·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
241.72
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Cl-].N\C(=N/CCc1ccccc1)\N=C(N)N.[H+]
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI key
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available biguanide hypoglycemic drug
Phenformin is an orally available biguanide hypoglycemic drug. Phenformin can cause lactic acidosis thus it was withdrawn from most markets. Phenformin exhibits potent anticancer activity associated with AMPK activation and suppression of mTOR phosphorylation.
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description analytical standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenformin hydrochloride
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?