Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 103,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 415,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H33FN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
492.58
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1cc(ccc1)c2cnc(cc2)\C=C\[C@@H]3[C@H]4[C@@H](C[C@H]5[C@H]3CC[C@H](C5)NC(=O)OCC)C(=O)O[C@@H]4C
InChI key
ZBGXUVOIWDMMJE-QHNZEKIYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective thrombin receptor (PAR-1) antagonist with anti-platelet aggregation efficacy in vitro and in vivo.
Vorapaxar (MK-5348; SCH 530348) is an orally active, potent and selective thrombin receptor (PAR-1) antagonist with good selectivity over a panel of GPCRs, ion channels, and receptors, including PAR-2, PAR-3 and PAR-4. Vorapaxar inhibitis thrombin-induced calcium transient and thymidine incorporation in human coronary artery smoothmuscle cells (HCASMC; Ki = 1.1 and 13 nM, respectively), as well as aggregation in human platelet-rich plasma (PRP) induced by 10 nM thrombin or 15 μM haTRAP (IC50 = 47 and 25 nM, respectively), but not 20 μM ADP or 5 μM collagen. Oral administration (0.1 mg/kg to cynomolgus monkeys) prevents haTRAP-induced platelet aggregation ex vivo.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to light brown |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?