SML3814
Firibastat
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
QGC-001, (3S)-3-Amino-4-[[(2S)-2-amino-4-sulfobutyl]disulfanyl]butane-1-sulfonic acid, (3S,3′S)-4,4′-Dithiobis(3-aminobutane-1-sulfonic acid, QGC 001, QGC001, RB 150, RB-150, RB150
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)