Saltar a
SML3605
Selexipag
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-{4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy}-N-(methylsulfonyl)acetamide, ACT-293987, NS-304
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
79,40 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
321,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H32N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
496.62
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
79,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)N(CCCCOCC(NS(C)(=O)=O)=O)C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1
InChI key
QXWZQTURMXZVHJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, highly selective and orally available agonist for the PGI2 receptor (IP receptor); nonprostanoid IP receptor agonist
Selexipag is a potent, highly selective and orally available nonprostanoid agonist for the PGI2 receptor (IP receptor). Selexipag is readily hydrolyzed to the active metabolite ACT-333679 (MRE-269), which is also a potent and selective agonist at IP receptors. In contrast to the prostacyclin analogs iloprost and beraprost, selexipag and metabolite ACT-333679 does not contract gastric fundus up to mM concentrations.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3678SML0827SML3512
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)