Saltar a
SML3558
CQ211
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,5-Dihydro-8-(6-methoxy-3-pyridinyl)-1-[4-(1-piperazinyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]- 4H -1,2,3-triazolo[4,5-c ]quinolin-4-one, 8‑(6-Methoxypyridin-3-yl)-1-(4-(piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,5-dihydro-4H-[1,2,3]triazolo[4,5‑c]quinolin-4-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H22F3N7O2
Número CAS:
Peso molecular:
521.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(C3=CC(C4=CC=C(N=C4)OC)=CC=C3N1)N(N=N2)C5=CC=C(C(C(F)(F)F)=C5)N6CCNCC6
Biochem/physiol Actions
CQ211 is a cell penetrant, selective and highly potent RIOK2 (Right open reading frame kinase 2) inhibitor. CQ211 potently inhibits proliferation of multiple cancer cell lines including MKN-1 and HT-29 cells. It inhibits tumor progression in MKN-1 xenograft model after intraperitoneal administration.
Cell penetrant, selective and highly potent RIOK2 (Right open reading frame kinase 2) inhibitor
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1673533SML22151041926
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)