Saltar a
SML3532
BAY-091
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-2-(3-Cyano-2-(2′-fluoro-3′-methylbiphenyl-4-yl)-1,7-naphthyridin-4-ylamino)butanoic acid, BAY 091, BAY091
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H21FN4O2
Peso molecular:
440.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=C(N=C2C=NC=CC2=C1N[C@H](CC)C(O)=O)C3=CC=C(C=C3)C4=C(C(C)=CC=C4)F
InChI
1S/C26H21FN4O2/c1-3-21(26(32)33)30-25-19-11-12-29-14-22(19)31-24(20(25)13-28)17-9-7-16(8-10-17)18-6-4-5-15(2)23(18)27/h4-12,14,21H,3H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)/t21-/m1/s1
InChI key
DVIVLYHDLNAXAT-OAQYLSRUSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-091 is a potent and highly selective PIP4K2A inhibitor (IC50 = 1.3/2.6 nM with 10/250 μM [ATP] by ADP-Glo, 8.5/16.4 nM with 10 μM/2 mM [ATP] by HTRF) with good cellular permeability (target engagement EC50 = 1.1 μM/intact cells vs 1.8 μM/cell lysate by CETSA) and no significant off-target activity as assessed by a 373-kinase panel (<60% inhibition at 1 μM).
Potent and highly selective PIP4K2A inhibitor with good cellular permeability and no significant off-target activity.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3533SML2190SML2039
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)