SML3533
BAY-0361
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(3-Cyano-2-(2′-fluoro-3′-methylbiphenyl-4-yl)-1,7-naphthyridin-4-ylamino)butanoic acid, BAY 0361, BAY 091 inactive control, BAY 091 negative control, BAY-091 inactive control, BAY-091 negative control, BAY0361, BAY091 inactive control, BAY091 negative control
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N#CC1=C(N=C2C=NC=CC2=C1N[C@@H](CC)C(O)=O)C3=CC=C(C=C3)C4=C(C(C)=CC=C4)F
Clave InChI
DVIVLYHDLNAXAT-NRFANRHFSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)