SML3530
DMA-135
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-amino-N-(aminoiminomethyl)-5-(dimethylamino)-6-(2-phenylethynyl)-2-pyrazinecarboxamide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C1=C(N=C(C(N)=N1)C(NC(N)=N)=O)C#CC2=CC=CC=C2)C.[xHCl]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)