Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 69,30 € |
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 281,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C13H27N.C12H27N2.C3H7N.C3H5ClO.Cl)x.xHCl
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
69,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
mol wt
581.79 g/mol
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C=CCNCCCCCCCCCC.C=CCNCCCCCC[N+](C)(C)C.NCC=C.ClCC1OC1.[xHCl].[Cl-]
Biochem/physiol Actions
Colesevelam hydrochloride, a polyamine polymer, is an oral, non-absorbed bile acid sequestrant. Colesevelam hydrochloride absorbs bile acids in the intestine, which increases demand for cholesterol synthesis and affectively lowers low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) blood levels.
Oral, non-absorbed bile acid sequestrant
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (HPLC) | description 75 wt. % in H2O | description 97% |
| form powder | form powder | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mol wt 581.79 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
![[2-(Methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride solution 75 wt. % in H2O](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/316/612/66b0f4cf-d060-427d-b4f5-e8fab3e5cffe/640/66b0f4cf-d060-427d-b4f5-e8fab3e5cffe.png)