Saltar a
SML3462
IAXO-102 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
IAXO 102 trifluoroacetate salt, Methyl 6-deoxy-6-amino-2,3-di-O-tetradecyl-α-D-glucopyranoside trifluoroacetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
60,30 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
243,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H71NO5 · xC2HF3O2
Peso molecular:
585.94 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
60,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](O[C@@H]1CN)OC)OCCCCCCCCCCCCCC)OCCCCCCCCCCCCCC.[xCF3CO2H]
Biochem/physiol Actions
IAXO-102 is a potent and selective toll-like receptor 4 (TLR4) antagonist that protect mice from LPS induced septic shock. IAXO-102 inhibits development of an experimental abdominal aortic aneurysm. It also prevents acute BBB disruption after experimental post-subarachnoid hemorrhage in mice.
Potent and selective toll-like receptor 4 (TLR4) antagonist that protect mice from LPS induced septic shock.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)