Saltar a
SML3366
SIS17
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
N′-Hexadecylthiophene-2-carbohydrazide, SIS 17, SIS-17
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
83,00 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
274,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H38N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
366.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
83,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(=O)NNCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H38N2OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-22-23-21(24)20-17-16-19-25-20/h16-17,19,22H,2-15,18H2,1H3,(H,23,24)
InChI key
HSHXDCVZWHOWCS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective HDAC11 inhibitor that effectively upregulates cellular serine hydroxymethyl transferase 2 (SHMT2), fatty acylation level.
SIS17 is a potent and selective HDAC11 inhibitor (IC50 = 830 nM; IC50 >100 μM against HDAC1/4/8 or SIRT1/2/3/6) that effectively upregulates HDAC11 substrate, serine hydroxymethyl transferase 2 (SHMT2), fatty acylation level in MCF7 cells (12.5 μM).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)