Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend 450 € — Save 5 %; Spend 700 € — Save 10 %; Spend 1300 € — Save 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 128,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 520,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H59F3N10O6S · xHCl
Peso molecular:
985.13 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
128,00 €
Ahorre hasta 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
composition
, 0-8 (H2O), , 1.8-3.3 mol (HCl)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cnc(cc1Nc7c(cccc7)C(=O)NC)Nc2c(cc(cc2)N3CCN(CC3)CC(=O)N[C@@H](C(C)(C)C)C(=O)N4[C@@H](C[C@H](C4)O)C(=O)N[C@@H](C)c5ccc(cc5)c6[s]cnc6C)OC
InChI key
ZGSWGXNEXAXEGV-XFCHVEHOSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK215 is a potent and selective focal adhesion kinase (FAK) degrader (DC50 = 1.3 nM; A549 cells) composed of the FAK inhibitor VS-4718 and the VHL E3 ligase binder VHL-021. GSK215 shows cell type-dependent growth inhibition, where it inhibits A549 (IC50 <1 µM) and MCF-7 (IC50 <0.1 µM), but not BT474, in 2D cultures, while the growth of BT47 (IC50 <0.1 µM) and MCF-7 (IC50 ~0.1 µM), but not A5494, are inhibited by GSK215 in 3D cultures.
Potent and selective focal adhesion kinase (FAK) degrader composed of the FAK inhibitor VS-4718 and the VHL E3 ligase binder VHL-021.
Disclaimer
Hygroscopic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?