Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 58,20 € |
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 235,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26O11
Número CAS:
Peso molecular:
406.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
58,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2[C@@H](OC(C3)O)C)C(=O)OC
InChI key
YTZSBJLNMIQROD-KKORFXOPSA-N
Biochem/physiol Actions
Bioactive natural product with antioxidant and anti-inflammatory activity
Morroniside is a bioactive natural product with antioxidant and anti-inflammatory activity. Its activities have included protecttion against cerebral ischemia/reperfusion injury by inhibiting neuron apoptosis and MMP2/9 expression and regulation of hair growth and cycle transition via activation of the Wnt/β-catenin signaling pathway.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥94% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥94% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?