Merck
SML3244
Sigma-Aldrich
CU-CPD107
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(Ethoxymethyl)-4-iodo-α,α-dimethyl-5-phenyl-1H-imidazole-1-ethanol
Seleccione un Tamaño
5 MG
76,50 €
25 MG
247,00 €
76,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
76,50 €
25 MG
247,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H21IN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
400.25
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
76,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(O)CN(C(COCC)=N1)C(C2=CC=CC=C2)=C1I
InChI
1S/C16H21IN2O2/c1-4-21-10-13-18-15(17)14(12-8-6-5-7-9-12)19(13)11-16(2,3)20/h5-9,20H,4,10-11H2,1-3H3
Clave InChI
XCYMSVIYUJTAPJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CU-CPD107 is a selective and potent inhibitor of Resiquimod-induced Toll-like receptor 8 (TLR8) signaling. Additionally, CU-CPD107 acts as TLR8 agonist in the presence of ssRNA. CU-CPD107 alone is unable to modulate TLR8 signaling.
Selective and potent inhibitor of Resiquimod-induced Toll-like receptor 8 (TLR8); TLR8 agonist in the presence of ssRNA
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yi Yang et al.
Nature communications, 12(1), 4351-4351 (2021-07-18)
Small-molecule modulators of TLR8 have drawn much interests as it plays pivotal roles in the innate immune response to single-stranded RNAs (ssRNAs) derived from viruses. However, their clinical uses are limited because they can invoke an uncontrolled, global inflammatory response.