Merck
SML3147
Sigma-Aldrich
GSK046
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
iBET-BD2, 4-acetamido-3-fluoro-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-5-[(1S)-1-phenylethoxy]benzamide; 4-Acetamido-3-fluoro-N-((1R,4S)-4-hydroxycyclohexyl)-5-((S)-1-phenylethoxy)benzamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
127,00 €
25 MG
509,00 €
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
127,00 €
25 MG
509,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H27FN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
414.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.77
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N[C@H]1CC[C@H](O)CC1)C2=CC(F)=C(NC(C)=O)C(O[C@H](C3=CC=CC=C3)C)=C2
InChI
1S/C23H27FN2O4/c1-14(16-6-4-3-5-7-16)30-21-13-17(12-20(24)22(21)25-15(2)27)23(29)26-18-8-10-19(28)11-9-18/h3-7,12-14,18-19,28H,8-11H2,1-2H3,(H,25,27)(H,26,29)/t14-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
FRBRZGLUFOZRGD-JVPBZIDWSA-N
Descripción general
GSK046 is an orally bioavailable small molecule. Its structure contains a poly-substituted phenyl ring in the center. GSK046 reduces immuno-inflammation by inhibiting the production of monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), a chemokine involved in the regulation of macrophage activation.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD2 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Progress in the development of domain selective inhibitors of the bromo and extra terminal domain family (BET) proteins
Fu Y, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry (2021)