Saltar a
SML3096
Obeticholic acid
≥98% (HPLC), FXR agonist, powder
Sinónimos:
(3α,5β, 6α,7α)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-cholan-24-oic acid, 6-ECDCA, 6a-Ethyl-Chenodeoxycholic Acid, OCA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
81,50 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
329,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H44O4
Número CAS:
Peso molecular:
420.63
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
81,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Obeticholic acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +4 to +6°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]([H])([C@@]2([C@@H]([C@@H]([C@@]3(C[C@@H](CC[C@@]3([C@]2(CC4)[H])C)O)[H])CC)O)[H])[C@@]14C)CCC(O)=O
InChI
1S/C26H44O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23-24,27,30H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25-,26-/m1/s1
InChI key
ZXERDUOLZKYMJM-ZWECCWDJSA-N
Biochem/physiol Actions
Obeticholic acid (6-ECDCA) is a is a semi-synthetic bile acid analogue used to treat used to treat primary biliary cholangitis. Obeticholic acid is an orally available, potent and selective FXR agonist that exhibits anticholeretic and anti-inflammation effects.
orally available, potent and selective FXR agonist that exhibits anticholeretic and anti-inflammation effects
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
700213PC1129G2878
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
from bovine and/or ovine, ≥98%
description
synthetic, ≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
water: soluble 0.175 g/L at 25 °C
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)