Saltar a
SML3094
SGC-SMARCA-BRDVIII
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl 4-[3-amino-6-(2-hydroxyphenyl)-4-pyridazinyl]-1-piperazinecarboxylate, tert-Butyl 4-[3-amino-6-(2-hydroxyphenyl)pyridazin-4-yl]piperazine-1-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
113,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
382,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H25N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
371.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
113,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCN(CC1)C2=C(N)N=NC(C3=CC=CC=C3O)=C2)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H25N5O3/c1-19(2,3)27-18(26)24-10-8-23(9-11-24)15-12-14(21-22-17(15)20)13-6-4-5-7-16(13)25/h4-7,12,25H,8-11H2,1-3H3,(H2,20,22)
InChI key
AQTNUGRRZDRZIA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, SMARCA2/4 and PB1(5) BRDs-selective SWI/SNF bromodomain inhibitor that blocks adipogenesis with a >10-fold potency than PFI-3.
SGC-SMARCA-BRDVIII is a potent, SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomain (BRD) inhibitor that effectively blocks adipocyte differentiation in 3T3-L1 murine fibroblast cultures (1 μM) by preventing the expression of key adipogenesis genes, including PPARγ, C/EBPα, and FABP4, with a >10-fold higher potency than PFI-3.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3095SML4290AV34484
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to orange
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)