Saltar a
SML3039
YKL-5-124
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-(4-acrylamidobenzamido)-N-(2-(dimethylamino)-1-phenylethyl)-6,6-dimethyl-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxamide, N-[(1S)-2-(Dimethylamino)-1-phenylethyl]-4,6-dihydro-6,6-dimethyl-3-[[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]benzoyl]amino]-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H33N7O3
Número CAS:
Peso molecular:
515.61
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C[C@@H](NC(N1CC(C(NC(C2=CC=C(NC(C=C)=O)C=C2)=O)=NN3)=C3C1(C)C)=O)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C28H33N7O3/c1-6-23(36)29-20-14-12-19(13-15-20)26(37)31-25-21-16-35(28(2,3)24(21)32-33-25)27(38)30-22(17-34(4)5)18-10-8-7-9-11-18/h6-15,22H,1,16-17H2,2-5H3,(H,29,36)(H,30,38)(H2,31,32,33,37)/t22-/m1/s1
InChI key
KPABJHHKKJIDGX-JOCHJYFZSA-N
Biochem/physiol Actions
YKL-5-124 is a potent and highly selective covalent inhibitor of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) that induces cell cycle arrest at the G1/S transition.
potent and highly selective covalent inhibitor of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3813
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, Faint yellow to yellow-brown
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)