SML3037
MTSSL
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-methyl)methanethiosulfonate, 1H-Pyrrol-1-yloxy, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-, 2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-1H-pyrrol-1-yloxy, MTS, MTS (spin label), MTSL
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O]N1C(C)(C)C=C(C1(C)C)CSS(=O)(C)=O
InChI
1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Clave InChI
BLSCGBLQCTWVPO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable