Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 131,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H40N6O3 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
641.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
131,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)CN1N=C(C2=CC=C(CN(CCC3=CC=CC=C3)CCCCOC4=CC=C(CN5CCCC5)C=C4)C=C2)N=N1.[H]Cl.[H]Cl
InChI key
HYXIFSOROZPMMU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective HAT Tip60 inhibitor
TH1834 is a cell penetrant, potent and selective histone acetyltransferase (HAT) Tip60 inhibitor that interact with active binding pocket of Tip60. TH1834 induces apoptosis and increased unrepaired DNA damage in breast and prostate cancer cell lines but not control MCF10A cells.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?