Saltar a
SML2996
SR-301
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-(1H-Imidazol-1-yl)-N-[2-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-3-pyridazinecarboxamide, N-(2-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)-6-(1H-imidazol-1-yl)pyridazine-3-carboxamide, SR 301, SR301
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
77,50 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
313,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H11F6N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
431.29
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
77,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=NN=C(N2C=NC=C2)C=C1)NC3=C(C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=CC=C3
InChI key
COFASYKPDRGFKT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally bioavailable analog of the selective STING agonist SR-717 with good antitumor efficacy in a murine B16.F10 melanoma tumor model in vivo.
SR-301 is an orally bioavailable analog of the selective STING agonist SR-717. SR-301 shows higher potency than SR-717 by THP1-based ISRE reporter assay (EC50 = 0.6 vs. 2.1 μM, respectively) and shows good antitumor efficacy when administered orally in a murine B16.F10 melanoma tumor model in vivo (15 mg/kg/day p.o.).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0322SML2219SML1912
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)