Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)S(NC1=CC=CC(C2=CC(NN=C3NC(C4CC4)=O)=C3C=C2)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C21H25N5O3S/c1-3-26(4-2)30(28,29)25-17-7-5-6-15(12-17)16-10-11-18-19(13-16)23-24-20(18)22-21(27)14-8-9-14/h5-7,10-14,25H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H2,22,23,24,27)
InChI key
UCBIQZUJJSVQHL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to beige | color white to light brown | color off-white to blue-gray | color white to beige |
Biochem/physiol Actions
SGC-AAK1-1N is the negative control for the active probe, SGC-AAK1-1. SGC-AAK1-1N is available from Sigma. To learn more about and purchase SGC-AAK1-1N, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?