Merck
SML2990
Sigma-Aldrich
dCeMM2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-((5H-[1,2,4]Triazino[5,6-b]indol-3-yl)thio)-N-(5-chloropyridin-2-yl)acetamide, N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-(5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)acetamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
83,10 €
83,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
83,10 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11ClN6OS
Número de CAS:
Peso molecular:
370.82
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
83,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=NC=C(Cl)C=C1)CSC2=NC3=C(C4=C(N3)C=CC=C4)N=N2
InChI
1S/C16H11ClN6OS/c17-9-5-6-12(18-7-9)20-13(24)8-25-16-21-15-14(22-23-16)10-3-1-2-4-11(10)19-15/h1-7H,8H2,(H,18,20,24)(H,19,21,23)
Clave InChI
VFWVTIHYVUKNGR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
cell penetrant molecular glue degrader that induce ubiquitination and degradation of cyclin K by inciting an interaction of CDK12–cyclin K with a CRL4B ligase
dCeMM2 is a cell penetrant molecular glue degrader that induce ubiquitination and degradation of cyclin K by inciting an interaction of CDK12–cyclin K with a CRL4B ligase complex. dCeMM2 induced proximity between CDK12–cyclin K and the CRL complex adaptor protein DDB1 that causes ubiquitination and proteasomal degradation of cyclin K.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cristina Mayor-Ruiz et al.
Nature chemical biology, 16(11), 1199-1207 (2020-08-05)
Targeted protein degradation is a new therapeutic modality based on drugs that destabilize proteins by inducing their proximity to E3 ubiquitin ligases. Of particular interest are molecular glues that can degrade otherwise unligandable proteins by orchestrating direct interactions between target