Saltar a
SML2978
d9A-2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(14-{[2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-4-yl]amino}-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-yl)-4′-fluoro-3′-methyl-2-[4-(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)piperidin-1-yl]-[1,1′-biphenyl]-4-carboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
76,40 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
309,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H54FN7O9
Número CAS:
Peso molecular:
867.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
76,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCC1N2C(C(C=CC=C3NCCOCCOCCOCCOCCNC(C4=CC(N5CCC(C6=C(C)N=CN6)CC5)=C(C7=CC=C(F)C(C)=C7)C=C4)=O)=C3C2=O)=O)NC1=O
InChI key
WMBSSRAFHKGIRA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
d9A-2 is a potent degrader (PROTAC) of the solute carrier SLC9A1 impairs recovery from acid load and is potently cytotoxic to multiple cancer cell lines. Also, d9A-2 incites degradation of some SLC9 members including closely related SLC9A2 and SLC9A4, distant SLC9A7 and SLC9B1. d9A-2 comprise w9A ligand binding to SLC9A1 and the phthalimide-based CRBN binder.
potent degrader (PROTAC) of the solute carrier SLC9A1
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3053SML3539SML2911
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)