Saltar a
SML2971
K03861
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[4-(2-Aminopyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-trifluoromethylphenyl]urea, AUZ 454, AUZ-454, AUZ454, CCG 269702, CCG-269702, CCG269702, K 03861, K-03861, N-[4-[(2-Amino-4-pyrimidinyl)oxy]phenyl]-N′-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
82,70 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
267,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H26F3N7O2
Número CAS:
Peso molecular:
501.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
82,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc3ccc(cc3)Oc4n[c]([nH]cc4)=N)CN2CCN(CC2)C
InChI
1S/C24H26F3N7O2/c1-33-10-12-34(13-11-33)15-16-2-3-18(14-20(16)24(25,26)27)31-23(35)30-17-4-6-19(7-5-17)36-21-8-9-29-22(28)32-21/h2-9,14H,10-13,15H2,1H3,(H2,28,29,32)(H2,30,31,35)
InChI key
PWDLXPJQFNVTNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-binding, cyclin-competitive, type II CDK2 inhibitor that selectively targets the DFG-out conformation.
K03861 is an ATP site-binding, cyclin-competitive, type II CDK2 inhibitor that selectively targets and locks the kinase in its inactive DFG-out conformation (CDK2 Kd = 50 nM, DFG-out stabilizing CDK2-C118L/A144C mutant Kd = 9.7 nM without vs. 134.1 nM with bound cycB; CDK2-C118L/A144C-cycA IC50 = 0.8 μM), rendering it incompatible for cyclin bining. K03861 selectively inhibits CDK2-C118L/A144C over CycA-bound wt CDK2 by in vitro kinase assay (IC50 = 0.8 vs. >10 μM) and inhibits the proliferation of immortalized multipotent otic progenitor (iMOP) murine cell line (by 81% and 92%, resepectively, at 0.1 and 1.0 μM).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2363SML0858SML0750
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)