Saltar a
SML2956
Nalmefene Hydrochloride
≥98% (HPLC), μ-opioid receptor agonist, powder
Sinónimos:
(5a)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-6-methylene-morphinan-3,14-diol hydrochloride, NIH 1036, Nalmefene HCl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H25NO3·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
375.89
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Nalmefene Hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C1CC[C@@]2(O)[C@H]3CC4=C5[C@@]2(CCN3CC6CC6)[C@H]1OC5=C(C=C4)O.Cl
InChI
1S/C21H25NO3.ClH/c1-12-6-7-21(24)16-10-14-4-5-15(23)18-17(14)20(21,19(12)25-18)8-9-22(16)11-13-2-3-13;/h4-5,13,16,19,23-24H,1-3,6-11H2;1H/t16-,19+,20+,21-;/m1./s1
InChI key
GYWMRGWFQPSQLK-OPHZJPRHSA-N
Biochem/physiol Actions
Nalmefene hydrochloride, a naltrexone analogue, is an inverse agonist at the μ-opioid receptor (MOR) and as a weak partial agonist at the κ-opioid receptor. Nalmefene hydrochloride is used as treatment for addiction.
naltrexone analogue; inverse agonist at the μ-opioid receptor (MOR) and as a weak partial agonist at the κ-opioid receptor
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1002N129SML0270
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)