Saltar a
SML2927
H3B-193
≥98% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
77,50 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
313,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23FN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
390.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
77,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=NC(C)=CS1)C2CCN(C(N(CC3=CC=C(F)C=C3)C)=O)CC2
InChI
1S/C19H23FN4O2S/c1-13-12-27-18(21-13)22-17(25)15-7-9-24(10-8-15)19(26)23(2)11-14-3-5-16(20)6-4-14/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3,(H,21,22,25)
InChI key
FYQIXROHNRZVMM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
H3B-193 is a cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) that blocks ATP hydrolysis in the first step of carbamoyl phosphate synthesis
cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3007SML3006SML1941
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)