Saltar a
SML1941
CGP3466B maleate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
CGP 3466B, Dibenz[b,f]oxepin-10-methanamine, N-methyl-N-2-propyn-1-yl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), N-(Dibenz[b,f]oxepin-10-ylmethyl)-N-methyl-N-(2-propynyl)amine monomaleic acid salt, Omigapil maleate salt, TCH346
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
110,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
352,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17NO · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
391.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC1=Cc2c(cccc2)Oc3c1cccc3)(CC#C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C19H17NO.C4H4O4/c1-3-12-20(2)14-16-13-15-8-4-6-10-18(15)21-19-11-7-5-9-17(16)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1,4-11,13H,12,14H2,2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
SQAZQLMBEHYFJA-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
CGP3466B, also known as Omigapil maleate and TCH346, is a potent inhibitor of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH). It has been shown to have neuroprotective activity and received U.S. FDA Fast Track Designation for the treatment of congenital muscular dystrophy in May 2016.
Inhibitor of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH), neuroprotective.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)