Saltar a
SML2915
SAR-20347
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-(4-(morpholine-4-carbonyl)phenylamino)oxazole-4-carboxamide, 2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-[[4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyl]amino]-4-oxazolecarboxamide, SAR 20347, SAR20347
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
103,00 €
87,55 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
339,00 €
288,15 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18ClFN4O4
Número CAS:
Peso molecular:
444.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
87,55 €
Precio de catálogo103,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)Cl)c2nc(c([o]2)Nc3ccc(cc3)C(=O)N4CCOCC4)C(=O)N
InChI
1S/C21H18ClFN4O4/c22-14-2-1-3-15(23)16(14)19-26-17(18(24)28)20(31-19)25-13-6-4-12(5-7-13)21(29)27-8-10-30-11-9-27/h1-7,25H,8-11H2,(H2,24,28)
InChI key
HEDPDFHTQKEORT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, ATP-competitive, TYK2- and JAK1-selective tyrosine kinase inhibitor in vitro and in vivo.
SAR-20347 is an orally active, ATP-competitive, TYK2- and JAK1-selective tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 13 nM/TYK2 & 59 nM/JAK1 vs. 0.88 μM/JAK2 & 1.44 μM/JAK3 with 10 μM ATP) that effectively inhibits cellular TYK2- (IL12-induced pSTAT4 IC50 = 107 nM/CD4+ cells, 126 nM/NK-92) and JAK1- (IL6-induced pSTAT3 IC50 = 345 nM/TF-1, 407 nM/CD14+ cells) mediated signaling with little affinity toward 72 other kinases. SAR-20347 suppresses IL22-induced serum amyloid A (by 44%; 50 mg/kg p.o. 30 min prior to 10 μg IL22 i.p.) and alleviates imiquimod-induced psoriasis-like dermatitis (30 min prior and 5 h post daily 62.5 mg 5% imiquimod cream) in mice in vivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU068511
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Sema3b
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)