This product is intended for laboratory research use only. Therefore, no clinical trial or other therapeutic information is available.
SML2907
Azumolene
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[[[5-(4-Bromophenyl)-2-oxazolyl]methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione, EU 4093
Seleccione un Tamaño
85,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
85,90 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to very dark gray
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C13H9BrN4O3/c14-9-3-1-8(2-4-9)10-5-15-12(21-10)6-16-18-7-11(19)17-13(18)20/h1-6H,7H2,(H,17,19,20)
Clave InChI
SEGCNGONCZQFDW-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Do you have any clinical administration data in mailignant hyperthermia?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?