Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 283,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1130,00 € 960,50 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H29ClN6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
601.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
283,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2c3c(c(c(cc3)C)Oc4ncccc4c5nc(ncc5)N[C@@H]6CNCCC6)ccc2)c1c(cccc1)Cl
InChI key
XMWUCMFVDXDRDE-NRFANRHFSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP-competitive, potent and selective IRE1α kinase inhibitor that attenuates IRE1α endonuclease activity in vitro and in vivo.
KIRA8 is an ATP-competitive, potent and selective IRE1α kinase inhibitor (IRE1α/β Ki = 2/120 nM) that attenuates IRE1α endonuclease activity (IRE1α/β IC50 = 5/55 nM) with good kinome selectivity. KIRA8 inhibits thapsigargin-induced UPR (IC50 = 99 nM; HT1080 XBP1-Luc cells) and shows therapeutic efficacy in murine models of type 1 diabetes (T1D), pulmonary fibrosis, multiple myeloma (MM), and pancreatic neuroendocrine tumors (PanNET) in vivo (30-50 mg/kg/day i.p.).
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥96% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?