Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend 450 € — Save 5 %; Spend 700 € — Save 10 %; Spend 1300 € — Save 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 73,40 € |
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 296,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17F2N6O7S2 · Na
Número CAS:
Peso molecular:
518.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
73,40 €
Ahorre hasta 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Flomoxef is a semisynthetic oxacephem antibiotic. Flomoxef exhibit activity against epidermides, streptococci, propionibacteria, and both methicillin-resistant and -susceptible Staphylococcus aureus. Flomoxef appear to be stable to the common plasmid beta-lactamases TEM and SH4V-1 or by the betalactamases of S. aureus or B. fragilis.
semisynthetic oxacephem antibiotic that is stable to the common plasmid beta-lactamases TEM and SH4V-1
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description 90-102% anhydrous basis (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 90-102% anhydrous basis (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form crystalline powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥22 M | solubility DMSO: ≥50 mg/mL | solubility - |
| color white to beige | color white to tan | color white to pale yellow | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?