Saltar a
SML2865
D5D-IN-326
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(2,2,3,3,3-Pentafluoropropoxy)-3-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]-5,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4,6-dione, Compound-326
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
97,20 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
392,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H11F8N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
473.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
97,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)COc1[n]([c](c3c([nH]c(c3)O)n1)=O)c2ccc(cc2)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C17H11F8N3O4/c18-15(19,17(23,24)25)6-32-14-27-12-10(5-11(29)26-12)13(30)28(14)8-1-3-9(4-2-8)31-7-16(20,21)22/h1-5,26,29H,6-7H2
InChI key
VKDOANVHEBFXOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D5D-IN-326 (Compound-326) is an orally available, potent and selective inhibitor of delta-5 desaturase (D5D) that reduces insulin resistance and body weight in a high-fat diet-induced obese mice. It appears that D5D-IN-326 significantly inhibits the progression of atherosclerosis in the aorta of western-diet fed ApoE knockout (KO) mice. It is called Compound-326 in recent J Pharmacol Exp Ther. 2019 Nov;371(2):290-298. (PMID: 31488602) paper.
orally available, potent and selective inhibitor of delta-5 desaturase (D5D)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A8736SML1142SML0376
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
color
light yellow to light brown
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)