Saltar a
SML2812
AN1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Bromo-3-[(3-bromo-4,5-dihydroxyphenyl)methylene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, mHTT-LC3 linker AN1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
89,30 €
75,90 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
290,00 €
246,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H9Br2NO3
Número CAS:
Peso molecular:
411.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
75,90 €
Precio de catálogo89,30 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1)C=C2c3c(ccc(c3)Br)NC2=O)O)O
InChI
1S/C15H9Br2NO3/c16-8-1-2-12-9(6-8)10(15(21)18-12)3-7-4-11(17)14(20)13(19)5-7/h1-6,19-20H,(H,18,21)
InChI key
GPKLWRHHVIBYEO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AN1 is a brain blood barrier penetrant agent that tether LC3 and mHTT and targets mHTT for autophagosome degradation. AN1 significantly lower mHTT in cortices of HD mice, in cells from patients with Huntington′s disease, and neurons derived from induced pluripotent stem cells. AN1 does not lower wtHTT in fibroblasts from healthy human donors. It appears that AN1 interact with the polyQ stretch.
brain blood barrier penetrant agent that tether LC3 and mHTT and targets mHTT for autophagosome degradation
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SAB2102292HPA007927
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)