Saltar a
SML2801
Isoforskolin
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
6-Acetyl-7-deacetylforskolin, (3R,6S,6aS)-6-(acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-5S,10S,10bS-trihydroxy-3,4aR,7,7,10aR-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, Coleonol B, 6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one, Isoforskolin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
58,60 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
303,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H34O7
Número CAS:
Peso molecular:
410.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
58,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -8 to -5°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMF:H2O (9:1): 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
Biochem/physiol Actions
Isoforskolin is a naturally occurring diterpene with anti-inflammatory activity. It has been shown to downregulate the expression of proinflammatory compounds. In an experimental mouse model of Lyme Disease induced arthritis isoforskolin downregulated the transcription and expression of TNF-α and IL-6 induced by recombinant Borrelia burgdorferi basic membrane protein A (rBmpA). In a rat asthmatic model isoforskolin down-regulated production of transforming growth factor β1 (TGF-β1) and interleukin-1β (IL-1β) which was accompanied by inhibition of inflammation and airway remodeling.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHL82566F3917D3658
description
≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
For use in molecular biology applications
description
≥97%, solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMF:H2O (9:1): 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
ethanol: soluble
solubility
methanol: 28 mg/mL(lit.), DMSO: 3 mg/mL(lit.), chloroform: 50 mg/mL, ethanol: 6.6 mg/mL(lit.), dilute aqueous acid and base: insoluble(lit.)
color
white to beige
color
-
color
white to off-white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoforskolin
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)