Saltar a
SML2780
ML402
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)ethyl]-2-thiophenecarboxamide, N-[2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)ethyl]thiophene-2-carboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14ClNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
295.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C(OCCNC(C2=CC=CS2)=O)C(C)=C1
InChI
1S/C14H14ClNO2S/c1-10-9-11(15)4-5-12(10)18-7-6-16-14(17)13-3-2-8-19-13/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
RULQUKFOBAPKKR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Activator of K2P2.1 (TREK-1) and K2P10.1 (TREK-2) channels
ML402 is a selective activator of K2P2.1 (TREK-1) and K2P10.1 (TREK-2) potassium channels. It was used to determine a cryptic selectivity filter binding site of the K2P2.1 (TREK-1) channel, designated the K2P modulator pocket. This binding pocket stabilizes an active "leak-mode" conformation, binding small-molecule activators that restrict the mobility of the selectivity filter and surrounding structure.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)