Saltar a
SML2747
Forsythiaside A
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Forsythoside A, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl 6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-4-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate]-β-D-glucopyranoside, Forsythiaside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H36O15
Número CAS:
Peso molecular:
624.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -25 to -17°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)C)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O)O)OCCc2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(35)23(36)25(38)29(42-13)41-12-20-27(44-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)24(37)26(39)28(43-20)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
InChI key
DTOUWTJYUCZJQD-UJERWXFOSA-N
Biochem/physiol Actions
Forsythiaside A is a most abundant phenylethanoid glycosides isolated from Forsythia suspense that exhibits anti-inflammatory and neuroprotective activities. It appears that forsythoside A exerts antipyretic activities through inhibition of transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) channel.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)