Saltar a
SML2713
MU1210
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Methyl-4-(9-(3-(pyridin-4-yl)-phenyl)-7-oxa-2-aza-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-3-yl)-1H-pyrazole, 5-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-(3-(pyridin-4-yl)phenyl)furo[3,2-b]pyridine, VN339
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H16N4O
Número CAS:
Peso molecular:
352.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(N=C1)C=C1C2=CC=C3C(C(C4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4)=CO3)=N2
InChI
1S/C22H16N4O/c1-26-13-18(12-24-26)20-5-6-21-22(25-20)19(14-27-21)17-4-2-3-16(11-17)15-7-9-23-10-8-15/h2-14H,1H3
InChI key
HEAGNKNMQVIVMM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-targeting, potent and selective inhibitor against cdc-like kinase (cdc2-like kinase) CLK1, CLK2, CLK4, and homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2), but not CLK3.
MU1210 is a potent and selective inhibitor against cdc-like kinase (cdc2-like kinase) CLK1, CLK2, CLK4 (CLK1/2/4 IC50 = 8/20/12 nM; CLK1/2/4 Ki = 84/91/23 nM by NanoBRET) and HIPK2 (IC50 = 29 nM) with good selectivity over HIPK1/3 (IC50 = 187/159 nM), DYRK1a/1b/2 (IC50 = 213/956/1309 nM), CLK3 (IC50 >3 μM) and 194 other kinases. MU1210 enhances alternative spliced MDM4-S mRNA (10 μM, 24 h) and exhibits antiproliferation activity in MCF7 cultures (IC50 in 72 h = 1.1 μM). Unlike most ATP site-targeting kinase inhibitors, X-ray crystallography shows that MU1210 is anchored to the back pocket instead of the hinge region of CLK1. MU140 serves as a negative control.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)