Saltar a
SML2670
BAY-8002
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(2-chloro-5-(phenylsulfonyl)benzamido)benzoic acid, 2-[[2-Chloro-5-(phenylsulfonyl)benzoyl]amino]-benzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H14ClNO5S
Número CAS:
Peso molecular:
415.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2cc(c(cc2)Cl)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H14ClNO5S/c21-17-11-10-14(28(26,27)13-6-2-1-3-7-13)12-16(17)19(23)22-18-9-5-4-8-15(18)20(24)25/h1-12H,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
CLAUJSRBKSRTGQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-8002 is an orally available, potent and selective inhibitor of lactate transporter MCT1 (monocarboxylate transporter 1; SLC16A1) that potently inhibits bidirectional lactate transport. BAY-8002 exhibits antiproliferative activity in numerous cancer cell lines. BAY-8002 induces accumulation of lactate and significantly inhibits tumor growth in mice model. It does not cause tumor regression.
orally available, potent and selective inhibitor of lactate transporter MCT1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)