Saltar a
SML2652
Peretinoin
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
K333, NIK 333, 3,7,11,15-Tetramethyl-2,4,6,10,14-hexadecapentaenoic acid, (2E,4E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadeca-2,4,6,10,14-pentaenoic acid, 4,5-Didehydrogeranyl geranoic acid, ACR, Acyclic retinoid, E 5166, E-5166, E5166, K 333, K-333, NIK-333, NIK333, Polyprenoic acid, all-trans-3,7,11,15-Tetramethyl-2,4,6,10,14-hexadecapentaenoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
302.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
InChI
1S/C20H30O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h8-9,11,13-15H,6-7,10,12H2,1-5H3,(H,21,22)/b14-8+,17-11+,18-13+,19-15+
InChI key
UUBHZHZSIKRVIV-KCXSXWJSSA-N
Biochem/physiol Actions
Peretinoin is an orally active synthetic acyclic retinoid (ACR) whose in vivo anti-hepatocellular carcinoma (HCC) efficacy is attributed to its upregulatory activity toward retinoid nuclear receptors (RARbeta & RXRalpha), as well as negative regulation against sphingosine kinase 1 (SPHK1) expression and, thereby, sphingosine metabolic pathway. Peretinoin inhibits the replication of hepatitis B & C viruses in cultures (HBV & HCV EC50 = 9-25 μM) and shows in vivo efficacy in rodent models of hepatocarcinogenesis among rats (10, 40, or 80 mg/kg/day p.o.) and mice (0.03% or 0.06% in diet) subjected to chronic inflammation induction by diethylnitrosamine (DEN).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Wie lang ist das Peretinoin haltbar/ verwendbar nach anmischen mit DMSO?
    1 respuesta
    1. Unfortunately, the stability information of this product in DMSO is not determined.
      ¿Le ha resultado útil?