Saltar a
SML2641
Methenamine hippurate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Hexamethylenetetramine monohippurate, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane N-Benzoylglycine, Hippuric acid, compd. with hexamethylenetetramine (1:1)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
46,20 €
250 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
74,40 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N4 · C9H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
319.36
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
46,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CNC(C1=CC=CC=C1)=O)=O.N2(CN(C3)C4)CN3CN4C2
InChI
1S/C9H9NO3.C6H12N4/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);1-6H2
InChI key
ROAIXOJGRFKICW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methenamine hippurate is a broad-spectrum urinary tract antiseptic drug. The methenamine component is hydrolyzed to formaldehyde in acid urine. Hippuric acid acts to keep the urine acid.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1409502N9289H9380
description
≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
≥99%
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
white to off-white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methenamine hippurate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)