Saltar a
SML2628
NVP-BSK805 Trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(2,6-Difluoro-4-(3-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)quinoxalin-5-yl)benzyl)morpholine trihydrochloride, 8-(3,5-Difluoro-4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl)-2-(1-piperidin-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)-quinoxaline trihydrochloride, 8-[3,5-Difluoro-4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-2-[1-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-4-yl]quinoxaline trihydrochloride, BSK 805 3HCl, BSK805, 3HCl, NVP-BSK 805 3HCl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
65,40 €
55,59 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
266,00 €
226,10 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H28F2N6O·3HCl
Número CAS:
Peso molecular:
599.93
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
55,59 €
Precio de catálogo65,40 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(cc(c1)c3c4nc(cnc4ccc3)c5c[n](nc5)C6CCNCC6)F)CN2CCOCC2
InChI
1S/C27H28F2N6O/c28-23-12-18(13-24(29)22(23)17-34-8-10-36-11-9-34)21-2-1-3-25-27(21)33-26(15-31-25)19-14-32-35(16-19)20-4-6-30-7-5-20/h1-3,12-16,20,30H,4-11,17H2
InChI key
IBPVXAOOVUAOKJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NVP-BSK805 is a selective, ATP-competitive (Ki = 0.43 nM) Janus kinase 2 (JAK2) inhibitor (IC50 = 0.58 and 0.56 nM against full-length wild-type and V617F JAK2, respectively) with greatly reduced potency against TYK2, JAK3, JAK1 (IC50 = 10.76, 18.68, 31.63 nM against respective JAK homology domain 1) and >300-fold selectivity over a panel of 36 other kinases. BSK805 potently inhibits STAT5 phosphorylation (by >90% at 100 nM; MB-02 & SET-2 cells) and proliferation in JAK2V617F mutant cultures in vitro (GI50= 39-331 nM; 75% SET-2 growth inhibition at 150 nM) and in Ba/F3 JAK2V617F-bearing mice in vivo (150 mg/kg p.o.). BSK805 daily oral administration is also efficacious against rhEpo-induced splenomegaly and polycythemia in mice (50-100 mg/kg) and rats (25-50 mg/kg) with good pharmacokinetics and oral avilability.
Orally available, ATP-competitive Janus kinase 2 (JAK2) inhibitor with efficacy against JAK2V617F-driven leukemic disease in mice and rats in vivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S9070SML1276SML0202
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 22 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
faint yellow to dark orange
color
white
color
white to beige
color
white to tan
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)